Få mere at vide
L-Asparaginsyre mononatriumsalt monohydrat, 97%
Artikelnummer. 15284874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15284874 25 g Plastflaske 25g
15204884 100 g Plastflaske 100g
15274874 1 kg Plastikflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15284874 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451620250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3792-50-5 | C4H11NNaO6 | 192,123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3792-50-5
Molekylær formel C4H11NNaO6
Molekylvægt (g/mol) 192.123
InChI nøgle VJDUMAWJHIHDHJ-SQGDDOFFSA-N
Synonym monosodium l-aspartate dihydrate
PubChem CID 129893661
IUPAC navn (2S)-2-aminobutandisyre;natrium;dihydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)O.O.O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 173.1
Procent renhed 97%