Få mere at vide
L-Aspartic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492539
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16492539 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16492539 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0666
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-Aspartic acid is is an amino acid, shown to be a suitable prodrug for colon-specific drug deliverly.
L-Aspartic acid is is an amino acid, shown to be a suitable prodrug for colon-specific drug deliverly.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H7NO4
Opløselighedsinformation H2O : 8.33 mg/mL (62.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 133.1
Mængde 1 g
Formel vægt 133.1
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation