Få mere at vide
L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10563143 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10563143 25 g Plastic Bottle 25g
10371763 5 g Glasflaske 5g
2 options
Artikelnummer. 10563143
Brand: Thermo Scientific Acros 376660250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32213-95-9
Molekylær formel C6H12ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 197.615
MDL nummer MFCD00038878
InChI nøgle PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonym h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
IUPAC navn dimethyl (2S)-2-aminobutanedioate;hydrochloride
SMIL COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastic Bottle
Lineær formel CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Specifik rotation +13° to +17° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Specifik rotationstilstand +15° (20°C c=1,Chloroform)
Mængde 25 g
Formel vægt 197.62
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder