Få mere at vide
L-Asparaginsyre dimethylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10371763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10371763 5 g Glasflaske 5g
10563143 25 g Plastikflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371763 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 376660050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197,615 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32213-95-9
Molekylær formel C6H12ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 197.615
MDL nummer MFCD00038878
InChI nøgle PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonym h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
IUPAC navn dimethyl-(2S)-2-aminobutandioat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Specifik rotation +13° til +17° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Specifik rotationstilstand +15° (20 °C c=1,chloroform)
Mængde 5 g
Formel vægt 197.62
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver