Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginsyre dimethylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437169
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437169 5 g 5g
15430487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437169 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65983.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197,615 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(næsten gennemsigtigt) og methanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32213-95-9
Molekylær formel C6H12ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 197.615
MDL nummer MFCD00038878
InChI nøgle PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonym h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
IUPAC navn dimethyl-(2S)-2-aminobutandioat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 115 °C til 120 °C
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (næsten gennemsigtigt) og methanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 197.62
Optisk rotation +15° (c=1 i methanol)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver