Få mere at vide
L-Aspartic acid diethyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15480969
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480969 25 g 25g
15470969 5 g 5g
15418616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63974.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16115-68-7 | C8H16ClNO4 | 225.669 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16115-68-7
Molekylær formel C8H16ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 225.669
MDL nummer MFCD00038910
InChI nøgle AJOXZAAREAYBQR-RGMNGODLSA-N
Synonym l-aspartic acid diethyl ester hydrochloride, h-asp oet-oet.hcl, h-asp oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid, diethyl ester, hydrochloride, h-asp oet-oet hydrochloride, diethyl l-aspartate hydrochloride, 1,4-diethyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp oet-oet?cl, diethylaspartate hydrochloride
PubChem CID 12416466
IUPAC navn diethyl-(2S)-2-aminobutandioat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid diethyl ester hydrochloride
Mængde 25 g
Formel vægt 225.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof