Få mere at vide
L-asparaginsyre di-tert-butylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428476
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428476 5 g 5g
15418476 1 g 1g
15438476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63716.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1791-13-5 | C12H24ClNO4 | 281.777 g/mol
L-asparaginsyre-di-tert-butylester-hydrochlorid kan anvendes i neurologiske sammenligningsundersøgelser med strukturelt lignende forbindelser, såsom L-glutaminsyre-di-tert-butylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-asparaginsyre-di-tert-butylester-hydrochlorid kan
anvendes i neurologiske sammenligningsstudier med strukturelt lignende forbindelser såsom L-glutaminsyre-di-tert-butylester.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1791-13-5
Molekylær formel C12H24ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 281.777
MDL nummer MFCD00034851
InChI nøgle GVLZIMQSYQDAHB-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-asp otbu-otbu.hcl, l-aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride, h-asp otbu-otbu hcl, di-tert-butyl l-aspartate hydrochloride, l-aspartic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-aspartic acid di-t-butyl ester hydrochloride, h-asp obut-obut·hcl, 1,4-di-tert-butyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-otbucl
PubChem CID 13768146
IUPAC navn ditert-butyl-(2S)-2-aminobutandioat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5652807
Mængde 5 g
Formel vægt 281.78
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof