missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Aspartic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic Acid-d3 |
| CAS | 3842-25-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 2H3 H4 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Aspartic-2,3,3-d3 acid (9CI, ACI), Aspartic-2,3,3-d3 acid, L- (8CI), L-Aspartic Acid-d3, L-Aspartic Acid-2,3,3-D3, (2S)-2-Aminobutanedioic-2,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.12 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?