Få mere at vide
L-Aspartic Acid Calcium Salt Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic Acid Calcium Salt Hydrochloride |
| CAS | 92533-40-9 |
| Molekylær formel | C4H6CaClNO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | L-Aspartic Acid Calcium Salt Hydrochloride, Calcium Aspartate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4.Ca.ClH/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H/q;+2;/p-2/t2-;;/m0../s1 |
| SMIL | O=C([O-])C[C@H](N)C([O-])=O.[Ca+2].Cl |
| IUPAC navn | calcium;(2S)-2-aminobutanedioate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.63 |
| Formel vægt | 206.9611 |