Få mere at vide
L-asparaginsyre beta-benzylester, 98%
Artikelnummer. 11985381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11985381 25 g 25g
11975381 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441930250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 2177-63-1 | C11H13NR.4 | 223,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2177-63-1
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
InChI nøgle VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Synonym h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
PubChem CID 101186
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid β-benzyl ester
Smeltepunkt 207 °C til 208 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotation +27.8
Formel vægt 223.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • L-Aspartic acid beta-benzyl ester