Få mere at vide
L-Asparaginsyre, 99%, lavt metalindhold
Artikelnummer. 11319478
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319478 100 g 100g
11309478 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043317.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133,10 g/mol
L-asparaginsyre bruges som en komponent i parenteral og enteral ernæring og som en farmaceutisk ingrediens. det bruges til cellekultur og i fremstillingsprocesser. Det bruges i vid udstrækning til mineraltilskud i saltform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-84-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00002616
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC navn (2S)-2-aminobutandisyre
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Navn note Lavt metalindhold
Beilstein 1723530
Merck Index 14,840
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (4,5 g/L).
Tæthed 1.66 g/mL
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 133.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver