Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginsyre, 98+%
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Descripción
L-asparaginsyre bruges i enzymaktive centre, såvel som til at opretholde opløseligheden og ionkarakteren af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-asparaginsyre anvendes i enzymaktive centre, såvel som til at opretholde opløselighed og ionkarakter af
proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand (4,5 g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand (4,5 g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic acid |
| Smeltepunkt | >300°C (decomposition) |
| Beilstein | 1723530 |
| Merck Index | 14,840 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water(4.5g/L). |
| Tæthed | 1.66 |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminobutandisyre |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Odorless |
| Formel vægt | 133.1 |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido