Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginsyre, 98+%
Artikelnummer. 11445623
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445623 250 g 250g
11435623 1000 g 1000g
11455623 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445623 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A13520.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133,10 g/mol
L-asparaginsyre bruges i enzymaktive centre, såvel som til at opretholde opløseligheden og ionkarakteren af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-asparaginsyre anvendes i enzymaktive centre, såvel som til at opretholde opløselighed og ionkarakter af
proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand (4,5 g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-84-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00002616
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Beilstein 1723530
Merck Index 14,840
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (4,5 g/L).
Tæthed 1.66
IUPAC navn (2S)-2-aminobutandisyre
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 133.1
Optisk rotation +25° (c=2 i 5N HCl)
Procent renhed ≥98%