Få mere at vide
L(+)-Asparaginsyre, 98+%
Artikelnummer. 10714981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10714981 100 g Plastflaske 100g
10467090 500 g Plastflaske 500g
10341614 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15169153 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10714981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.08 DKK
    211.65 DKK / 100g
    Spare 23.43 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-84-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00002616
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC navn (2S)-2-aminobutandisyre
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Aspartic acid
Smeltepunkt >230.0°C
Navn note 98+%
Ammonium 200ppm max.
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 98+%
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Andre aminosyrer 0.5% max. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation + 25.00
Sulfat 300ppm max.
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Mængde 100 g
Formel vægt 133.1
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller