Få mere at vide
L(+)-Asparaginsyre, 98+%
Artikelnummer. 10467090 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10467090 500 g Plastflaske 500g
10714981 100 g Plastflaske 100g
10341614 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15169153 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10467090 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105045000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-84-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00002616
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC navn (2S)-2-aminobutandisyre
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Aspartic acid
Smeltepunkt >230,0 °C
Navn note 98+%
Ammonium 200 ppm maks.
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 98+%
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Andre aminosyrer 0,5% maks. (TLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +25.00
Sulfat 300 ppm maks.
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5 g/L vand (25 °C). Andre opløseligheder: 2,1 g/L vand (0 °C), 8,5 g/L vand (40 °C), 28,7 g/L vand (75 °C), 16 mg/100 ml ethanol (25 °C), opløseligt i syrer, alkalier
Mængde 500 g
Formel vægt 133.1
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller