Få mere at vide
L-asparaginsyre 4-tert-butylester, 98%
Artikelnummer. 15456228
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456228 5 g 5g
15446228 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59810.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 3057-74-7 | C8H15NO4 | 189,211 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3057-74-7
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.211
MDL nummer MFCD00038577
InChI nøgle MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-asp otbu-oh, l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, h-asp obut-oh, 4-tert-butyl hydrogen l-aspartate, 2s-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, s-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, aspartic acid, 4-tert-butyl ester, asp but, asp obut, asp otbu oh
PubChem CID 7010570
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
Beilstein 4671089
Mængde 5 g
Formel vægt 189.21
Optisk rotation −9° (c=2 in Methanol: Water (4:1))
Procent renhed 98%