Få mere at vide
L-asparaginsyre 4-tert-butyl-1-methylester-hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478196
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478196 5 g 5g
15488196 250 mg 250mg
15468196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63257.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2673-19-0 | C9H18ClNO4 | 239.696 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2673-19-0
Molekylær formel C9H18ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 239.696
MDL nummer MFCD00153427
InChI nøgle SFYKWYAIJZEDNG-RGMNGODLSA-N
Synonym h-asp otbu-ome.hcl, h-asp otbu-ome hcl, l-aspartic acid 4-tert-butyl-1-methyl ester hydrochloride, h-asp otbu-ome hydrochloride, h-asp obut-ome hcl, s-4-tert-butyl 1-methyl 2-aminosuccinate hydrochloride, 4-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-asp otbu-ome, h-asp otbu-omecl, h-asp o-tbu-ome
PubChem CID 13970777
IUPAC navn 4-O-tert-butyl-1-O-methyl-(2S)-2-aminobutandioat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid 4-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 6005591
Mængde 5 g
Formel vægt 239.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof