Få mere at vide
L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15418738
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418738 5 g 5g
15408738 1 g 1g
15467116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62172.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16856-13-6 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16856-13-6
Molekylær formel C5H10ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 183.588
MDL nummer MFCD00038972
InChI nøgle QRBMPUYOGOCYDJ-DFWYDOINSA-N
Synonym h-asp ome-oh.hcl, l-aspartic acid beta-methyl ester hydrochloride, s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, h-asp ome-oh hcl, 4-methyl l-aspartate hydrochloride, s-2-amino-succinic acid 4-methyl ester hydrochloride, 2s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, l-aspartic acid 4-methyl ester hcl, aspartic acid, 4-methylester, hydrochloride, l-aspartic acid, 4-methyl ester, hydrochloride
PubChem CID 12832742
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methoxy-4-oxobutansyre;hydrochlorid
SMIL COC(=O)CC(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3628668
Mængde 5 g
Formel vægt 183.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof