Få mere at vide
L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride |
| Beilstein | 3628668 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 183.59 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |