Få mere at vide
L-asparaginsyre 4-benzylester, 98%
Artikelnummer. 11392796
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392796 25 g 25g
11372796 1 g 1g
11382796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08956.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223,228 g/mol
L-asparaginsyreβ -benzylester anvendes til syntese af peptider med en 1,4-diazepin-2,5-dion-ringstruktur og til udvikling af blokcopolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-asparaginsyreβ -benzylester anvendes til syntese af peptider med en 1,4-diazepin-2,5-dion-ringstruktur og til udvikling af blokcopolymerer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2177-63-1
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.228
MDL nummer MFCD00037208
InChI nøgle VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Synonym h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
PubChem CID 101186
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid 4-benzyl ester
Smeltepunkt ∽220 °C (dekomponering)
Beilstein 1983183
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 223.23
Optisk rotation +27,5° (c=1 i 1N HCl)
Procent renhed 98%