missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30318595
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318595 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6206955G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester
CAS 4125-93-3
Molekylær formel C8H15NO4
Mængde 5 g
Synonym (3S)-3-Amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,11)/t5-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CC(=O)O)N
IUPAC navn (3S)-3-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Formel vægt 189.1001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.