Få mere at vide
L-Aspartic acid 1-methyl ester, 98%
Artikelnummer. 15439798
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439798 1 g 1g
15459798 250 mg 250mg
15449798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63221.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17812-32-7 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17812-32-7
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00080289
InChI nøgle SWWBMHIMADRNIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-asp-ome, 1-methyl l-aspartate, l-aspartic acid 1-methyl ester, s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 3s-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, l-aspartic acid methyl ester, pubchem13176, l-aspartic acid 1-methyl ester; 3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid; h-asp-ome
PubChem CID 6994682
SMIL COC(=O)C(N)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid 1-methyl ester
Smeltepunkt 186°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 2080763
IUPAC navn 3-amino-4-methoxy-4-oxobutansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 147.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver