missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Aspartic-13C4, 15N Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic Acid-13C4-15N |
| CAS | 202468-27-7 |
| Molekylær formel | 13C4 H7 15N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | L-Aspartic-1,2,3,4-13C4-15N acid, L-Aspartic-13C4-15N acid (9CI), L-13C415N-Aspartic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMIL | [15NH2][13C@@H]([13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(^{15}N)azanyl(1,2,3,4-^{13}C_{4})butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.067 |
| Formel vægt | 138.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?