Få mere at vide
L-aspartat magnesiumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493251 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493251 1 kg
11483251 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493251 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215040691
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenhed magnesiumsalt af L-asparaginsyre til forsknings- eller produktionsformål.
  • CAS-nummer: 18962-61-3
  • Molekylformel: C8H12N2O8mg
  • Molekylvægt: 288,5 (vandfri væske)
  • EC-nummer: 242-703-7
  • MDL-nummer: MFCD00044935
  • Optisk rotation: +20°
  • pH: 6,5
  • Opløselighed: Fritopløselig i vand
  • Fareerklæring: H317
  • Brug: Kun til forskning eller videre fremstilling; ikke til direkte menneskelig brug
Kemiske identifikatorer
CAS 18962-61-3
Molekylær formel C8H10MgN2O8-2
Molekylvægt (g/mol) 286.479
InChI nøgle XBYSRGUYNYEVEJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym l-aspartic acid magnesium salt
PubChem CID 131850428
IUPAC navn magnesium;2-azanidylbutanedioate;hydron
SMIL [H+].[H+].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartate de magnesium salt
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Formel vægt 288,5 (Vandfri)
Grad Forskning
Fysisk form Krystallinsk pulver