Få mere at vide
L-Aspartate de magnesium salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483251 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11483251 25 g
11493251 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483251 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215040625
Kemiske identifikatorer
CAS 18962-61-3
Molekylær formel C8H10MgN2O8-2
Molekylvægt (g/mol) 286.479
InChI nøgle XBYSRGUYNYEVEJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym l-aspartic acid magnesium salt
PubChem CID 131850428
IUPAC navn magnesium;2-azanidylbutanedioate;hydron
SMIL [H+].[H+].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].[Mg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartate de magnesium salt
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 288.5 (Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk pulver