Få mere at vide
L-Asparagin Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 17959874
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959874 1 g
17909294 10 g
17949114 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17959874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7900051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-13-8
Molekylær formel C4 H8 N2 O3 . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Synonym L-Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate, L- (8CI), L-Asparagine, monohydrate (9CI), Asparagine monohydrate, (2S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid monohydrate, L-Asparagine monohydrate
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre; Hydrate
SMIL O.N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Asparagine monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Mængde 1 g
Formel vægt 150.0641