Få mere at vide
L(+)-Asparaginmonohydrat, specificeret efter kravene fra Ph.Eur.
Artikelnummer. 15269295 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15269295 250 g 250g
15259295 100 g 100g
15249295 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15269295 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401482500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150,134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-13-8
Molekylær formel C4H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 150.134
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt 233,0 °C til 235,0 °C
Lineær formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Specifik rotation +35.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 30 g/L vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i syrer og alkalier, praktisk talt uopløselige i methanol, ethanol, ether og benzen
Mængde 250 g
Formel vægt 150.14