Få mere at vide
l-Asparagine Monohydrate, Millipore™
Artikelnummer. 10646441
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10646441 10 kg 10kg
10336800 100 g 100g
10269440 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646441 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1015669010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-13-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine Monohydrate
Mængde 10 kg