Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginmonohydrat, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15475169
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475169 1 kg 1kg
15455169 100 g 100g
15465169 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475169 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62869.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150,134 g/mol
Det bruges som et isotopisk mærket biokemisk stof til proteomikforskning. Den er velegnet til alle anvendelser af mad, drikkevarer og kosttilskud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et isotopisk mærket biokemikalie til proteomikforskning. Den er velegnet til alle anvendelser af mad, drikkevarer og kosttilskud.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-13-8
Molekylær formel C4H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 150.134
MDL nummer MFCD00151038
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt 215 °C til 217 °C
Farve Hvid
Beilstein 1723527
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 1 kg
Formel vægt 150,14 (132,12 Vandfri)
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver