Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginmonohydrat, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15455169
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455169 100 g 100g
15465169 500 g 500g
15475169 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15455169 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62869.22
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
Det bruges som et isotopisk mærket biokemisk stof til proteomikforskning. Den er velegnet til alle anvendelser af mad, drikkevarer og kosttilskud.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et isotopisk mærket biokemikalie til proteomikforskning. Den er velegnet til alle anvendelser af mad, drikkevarer og kosttilskud.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-13-8
Molekylær formel C4H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 150.134
MDL nummer MFCD00151038
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt 215°C to 217°C
Farve Hvid
Beilstein 1723527
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 100 g
Formel vægt 150.14 (132.12 Anhydrous)
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.