Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-asparaginmonohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10124480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10124480 250 g Glasflaske 250g
10164430 100 g Glasflaske 100g
10035873 1 kg Glasflaske 1kg
15149213 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10124480 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 175272500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
L(+)-Asparagine monohydrate, 99%, C4H10N2O4, CAS Number-5794-13-8, asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, asparagine, asparagine nf, l-asparagine hydrate, h-asn-oh.h2o, unii-2pd79vf521, l-asparagine monohydrate, l-asparagine, monohydrate, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, 250g | CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-13-8
Molekylær formel C4H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 150.134
MDL nummer MFCD00151038
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt 233.0°C to 235.0°C
Navn note 99%
Ammonium 1000ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
Farve Hvid
Klor (Cl) 210ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 11.5% to 12.5% (130°C, 3 hrs)
Andre aminosyrer 1% max. (TLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Specifik rotation + 35.00
Sulfat 280ppm max.
Transmission 98% min. (c=2, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Opløselighedsinformation Solubility in water: 30g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Mængde 250 g
Formel vægt 150.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver