Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparaginmonohydrat, 98+%
Artikelnummer. 11467247
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467247 100 g 100g
11477247 500 g 500g
11487247 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467247 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15012.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.80 DKK
    362.65 DKK / 100g
    Spare 65.15 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5794-13-8 | C4H10N2O4 | 150,134 g/mol
L-asparagin er en naturligt forekommende proteinogen aminosyre, der anvendes i biofremstilling af cellekultursystemer til produktion af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer. Det bruges til biosyntese af proteiner. Det er også nødvendigt for udvikling og funktion af hjernen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-asparagin er en naturligt forekommende proteinogen aminosyre, der anvendes i biofremstilling af cellekultursystemer til produktion af terapeutiske rekombinante proteiner og monoklonale antistoffer. Det bruges til biosyntese af proteiner. Det er også nødvendigt for udvikling og funktion af hjernen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-13-8
Molekylær formel C4H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 150.134
MDL nummer MFCD00151038
InChI nøgle RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Synonym l-asparagine monohydrate, l +-asparagine monohydrate, l-asparagine hydrate, asparagine monohydrate, h-asn-oh.h2o, l-asparagine, monohydrate, asparagine nf, s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, asparagine, unii-2pd79vf521
PubChem CID 170358
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
Beilstein 5767869
Merck Index 14,837
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Tæthed 1.543
Mængde 100 g
Formel vægt 150,14 (132,12 Vandfri)
Optisk rotation +31° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhed ≥98%