Få mere at vide
L-Asparagine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16419126 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16419126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0667100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-Asparagine ((-)-Asparagine) is a non-essential amino acid that is involved in the metabolic control of cell functions in nerve and brain tissue.
L-Asparagine ((-)-Asparagine) is a non-essential amino acid that is involved in the metabolic control of cell functions in nerve and brain tissue.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine
CAS 70-47-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H8N2O3
Synonym (-)-Asparagine Asn Asparamide
Opløselighedsinformation H2O : 6.67 mg/mL (50.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@H](C(O)=O)CC(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 132.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 132.12
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation