Få mere at vide
L-Asparagin Vandfri MP Biomedicals
Artikelnummer. 11393969 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11393969 100 g
1 options
Artikelnummer. 11393969 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210079480
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Vandfri kemikalie til biokemisk og laboratoriebrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine
Navn note Vandfri
CAS 70-47-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 132.119
Mængde 100 g
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Formel vægt 132.1
Grad Biokemisk