Få mere at vide
Melford L-asparagin vandfri
Description
L-asparagin vandfri er almindeligt anvendt som en komponent i cellekulturmedier.
L-asparagin vandfri er almindeligt anvendt som en komponent i cellekulturmedier. Det giver en vital nitrogenkilde til cellevækst og er særlig vigtig i dyrkningen af visse celletyper, især i produktionen af rekombinante proteiner og antistoffer.
L-Asparagin vandfri anvendes i laboratorieforskning, især i undersøgelser relateret til cellebiologi, molekylærbiologi og biokemi. Dens rolle som aminosyre gør den værdifuld til forståelse af cellulære processer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Asparagine, Anhydrous |
| CAS | 70-47-3 |
| Molekylær formel | C4H8N2O3 |
| Mængde | 1 kg |