Få mere at vide
L-asparagin vandfri, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11383969 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383969 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11383969 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210079425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    219.41 DKK / 25g
    Spare 11.59 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anhydrous cell culture reagent provided as a white powder suitable for research purpose
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine
CAS 70-47-3
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1
Molekylær formel C4H8N2O3
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 132.119
Mængde 25 g
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
Formel vægt 132.1
Grad Celledyrkning
Fysisk form Pulver