Få mere at vide
L-Asparagine, 99%
Artikelnummer. 10564654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10564654
Brand: Thermo Scientific Acros 371600025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-47-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.119
MDL nummer MFCD00064401
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation + 34.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Vand 1% max.
Specifik rotationstilstand + 34.50 (20.00°C c=10,2N HCl)
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 132.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver