Få mere at vide
L-Asparagin, 99%
Artikelnummer. 10109382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10109382 100 g Glasflaske 100g
10537193 500 g Glasflaske 500g
10564654 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10109382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    873.15 DKK
    752.65 DKK / 100g
    Spare 120.50 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132,119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-47-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.119
MDL nummer MFCD00064401
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +34.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i organiske opløsningsmidler
Vand 1% maks.
Specifik rotationstilstand +34,50 (20,00 °C c=10,2N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 132.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver