Få mere at vide
L-asparagin, 99% [vandfri], MP Biomedicals
Artikelnummer. 11425082 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425082 25 g -
11435082 100 g -
11445082 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425082 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219463025
Kemiske identifikatorer
CAS 70-47-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.119
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Asparagine, 99% [Anhydrous]
Mængde 25 g
Formel vægt 132.1
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller