Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparagin, 99 %
Beskrivelse
L-(+)-asparagin fungerer som en forløber for aspartat. Det bruges også som et vanddrivende middel. Det bruges også i biosyntesen af glycoproteiner og proteiner. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof. Det reagerer med reducerende sukker for at give akrylamid, som finder anvendelse i pommes frites, kartoffelchips og ristet brød. Det spiller en vigtig rolle i hjernens funktion og udvikling. Yderligere er det nyttigt for menneskekroppen, fysisk og mentalt. Ud over dette bruges det i cellekulturmedier og er en komponent af (2-methoxyethoxy)methyl (MEM) ikke-essentiel aminosyreopløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-(+)-asparagin fungerer som en forløber for aspartat. Det bruges også som et vanddrivende middel. Det bruges også i biosyntesen af glycoproteiner og proteiner. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof. Det reagerer med reducerende sukker for at give akrylamid, som finder anvendelse i pommes frites, kartoffelchips og ristet brød. Det spiller en vigtig rolle i hjernens funktion og udvikling. Yderligere er det nyttigt for menneskekroppen, fysisk og mentalt. Ud over dette bruges det i cellekulturmedier og er en komponent af (2-methoxyethoxy)methyl (MEM) ikke-essentiel aminosyreopløsning.
Opløselighed
Opløselig i syrer, baser. Uopløseligt i methanol, ethanol, ether og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-Asparagine |
| Smeltepunkt | 234°C to 236°C (decomposition) |
| Beilstein | 1723527 |
| Merck Index | 14,837 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acids,bases. Insoluble in methanol,ethanol,ether and benzene. |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 132.12 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Procent renhed | 99% |