Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-asparagin, 99 %
Artikelnummer. 11467004
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467004 100 g 100g
11477004 500 g 500g
11487004 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467004 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21473.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20 DKK
    553.65 DKK / 100g
    Spare 119.55 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132,119 g/mol
L-(+)-asparagin fungerer som en forløber for aspartat. Det bruges også som et vanddrivende middel. Det bruges også i biosyntesen af glycoproteiner og proteiner. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof. Det reagerer med reducerende sukker for at give akrylamid, som finder anvendelse i pommes frites, kartoffelchips og ristet brød. Det spiller en vigtig rolle i hjernens funktion og udvikling. Yderligere er det nyttigt for menneskekroppen, fysisk og mentalt. Ud over dette bruges det i cellekulturmedier og er en komponent af (2-methoxyethoxy)methyl (MEM) ikke-essentiel aminosyreopløsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(+)-asparagin fungerer som en forløber for aspartat. Det bruges også som et vanddrivende middel. Det bruges også i biosyntesen af glycoproteiner og proteiner. Det fungerer som et fødevaretilsætningsstof. Det reagerer med reducerende sukker for at give akrylamid, som finder anvendelse i pommes frites, kartoffelchips og ristet brød. Det spiller en vigtig rolle i hjernens funktion og udvikling. Yderligere er det nyttigt for menneskekroppen, fysisk og mentalt. Ud over dette bruges det i cellekulturmedier og er en komponent af (2-methoxyethoxy)methyl (MEM) ikke-essentiel aminosyreopløsning.
Opløselighed
Opløselig i syrer, baser. Uopløseligt i methanol, ethanol, ether og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-47-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.119
MDL nummer MFCD00064401
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC navn (2S)-2,4-diamino-4-oxobutansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Asparagine
Smeltepunkt 234 °C til 236 °C (dekomponering)
Beilstein 1723527
Merck Index 14,837
Opløselighedsinformation Opløseligt i syrer og baser. Uopløselig i methanol, ethanol, ether og benzen.
Mængde 100 g
Formel vægt 132.12
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 99%