Få mere at vide
L-ascorbinsyre, TRC
Artikelnummer. 17959944
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959944 100 mg
17947864 5 g
17919114 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17959944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA786990100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-81-7
Molekylær formel C6 H8 O6
Molekylvægt (g/mol) 176.12
Synonym (+)-Ascorbic acid, 100M, 3-Oxo-L-gulofuranolactone, 3-keto-L-Gulofuranolactone, 5-(1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxy-2(5H)-furanone, 5-(1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxy-5H-furan-2-one, 5-(1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Adenex, Allercorb, Antiscorbic vitamin, Antiscorbutic vitamin, Ascoltin, Ascorbajen, Ascorbalox, Ascorbic acid, Ascorbicap, Ascorbutina, Ascorell, Ascorin, Ascorteal, Ascorvit, Bovi-C, C-L 6/PW, C-Quin, C-Vimin, Cantan, Cantaxin, Catavin C, Ce-Mi-Lin, Ce-Vi-Sol, Cebicure, Cebion, Cebione, Cecon, Cegiolan, Ceglion, Ceklin, Celaskon, Celin, Cell C, Cemagyl, Cenetone, Cereon, Cergona, Cescorbat, Cetamid, Cetane, Cetane-Caps TC, Cetebe, Cetemican, Cevalin, Cevarol, Cevatine, Cevex, Cevimin, Cevital, Cevitamic acid, Cevitamin, Cevitan, Cevitex, Cewin, Chewcee, Ciamin, Cinal, Cipca, Citrovit, Colascor, Concemin, Davitamon C, E 300, Emvit-C, Energil C, Hicee, Hybrin, IDO-C, Juvamine, Kangbingfeng, L-(+)-Ascorbic acid, L-3-Keto-threo-hexuronic acid lactone, L-Lyxoascorbic acid, L-Xyloascorbic acid, L-threo-Ascorbic acid, L-threo-Hex-2-enonic acid, γ-lactone, Laroscorbine, Lemascorb, Liqui-Cee, Monovitan C, NSC 218455, NSC 33832, Neo-Valdrin, Novasol Cof, P 1110, Pascorbin, Planavit C, Proscorbin, Redoxon, Ribena, Ronotec 100, Rontex 100, Rovimix C, Rovimix C-EC, Scorbu C, Secorbate, Suncoat VC 40, Tanvimil C, Testascorbic, VC 40, VC 97, Vaginorm-C, Vasc, Vicelat, Vicin, Viforcit, Viscorin, Viscorin 100M, Vitace, Vitacee, Vitacimin, Vitacin, Vitamin C, Vitamisin, Vitascorbol, Vitashure 160, Xitix, Xyloascorbic acid, L-
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Formel vægt 176.0321
Procent renhed >95%