Få mere at vide
L-Ascorbic Acid Sodium Salt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11426272 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11426272 25 g
11436272 500 g
11446272 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426272 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210289025
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 134-03-2
Molekylær formel C6H7NaO6
Molekylvægt (g/mol) 198.11
MDL nummer MFCD00082340
InChI nøgle IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC navn natrium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
SMIL [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic Acid Sodium Salt
Navn note Antimicrobial, Antioxidant, Reductant for the isolation of chloroplasts
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 25 g
Formel vægt 198.11
Fysisk form Pulver