Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-ascorbinsyre natriumsalt, 99%
Artikelnummer. 10123731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10123731 500 g Plastflaske 500g
10012011 5 g Glasflaske 5g
10113731 100 g Plastflaske 100g
11946881 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10123731 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 352685000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 134-03-2 | C6H7NaO6 | 198,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-03-2
Molekylær formel C6H7NaO6
Molekylvægt (g/mol) 198.11
MDL nummer MFCD00082340
InChI nøgle IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on; molekylært hydrogen; natrium
SMIL [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic acid sodium salt
Navn note 99%
Smeltepunkt 219.0°C to 221.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15,819
Specifik rotation + 104.00
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vægt 198.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver