Få mere at vide
L-Ascorbinsyre natriumsalt, 99%
Artikelnummer. 11433358
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433358 100 g 100g
11443358 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17759.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 134-03-2 | C6H10NaO6 | 201,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
L-ascorbinsyrenatriumsalt bruges som en antioxidant, en surhedsregulerende middel og et antimikrobielt middel i fødevarer. Som reduktionsmiddel er det involveret i isoleringen af kloroplaster. Det fungerer som et coenzym for mange hydroxyleringsreaktioner. Det spiller en afgørende rolle for at eliminere kroniske og akutte infektioner. Det finder anvendelse som et tilsætningsstof i kødprodukter som skinke og pølsekød. Det er meget brugt som et kosttilskud i landbruget og dyrefoder for at fremme væksten af unge dyr og forhindre skørbug. Det bruges også som mellemprodukt i fremstillingen af forskellige organiske kemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol. Uopløseligt i chloroform og ether.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134-03-2
Molekylær formel C6H7NaO6
Molekylvægt (g/mol) 198.11
MDL nummer MFCD00082340
InChI nøgle IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC navn natrium 5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-ide
SMIL [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic acid sodium salt
Smeltepunkt ∼220 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3767246
Merck Index 14,830
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i kloroform og ether.
Optisk rotation +105° (c=5 i vand)
Formel vægt 198.11
Procent renhed 99%