Få mere at vide
L-Ascorbic Acid 6-Stearate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ascorbyl Stearate |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 442.293 |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.59 |
| InChI nøgle | NRHBEGWPKVFGRH-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O |
| IUPAC navn | 2-(4,5-dihydroxy-3-oxo-2,3-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl octadecanoate |