Få mere at vide
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471089
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16471089 1 g
1 options
Artikelnummer. 16471089 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107837
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) is a long-acting vitamin C derivative that can stimulate collagen formation and expression.
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) can be used as a culture medium supplement for the osteogenic differentiation of human adipose stem cells (hASCs). L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium (2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium) increases alkaline phosphatase (ALP) activity and expression of runx2A in hASCs during the osteogenic differentiation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium
CAS 66170-10-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6Na3O9P
Mængde 1 g
Synonym 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium
Opløselighedsinformation H2O : 150 mg/mL (465.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (18.63 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O[C@@H](CO)[C@@H](O1)C(O[Na])=C(OP(O[Na])(O[Na])=O)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 322.05
Formel vægt 322.05
Procent renhed 98.57%
Grad Research
Fysisk form Solid