missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Ascorbic Acid 2-Phosphate Sesquimagnesium Salt Hydrate (~15% Inorganics), TRC

Artikelnummer. 30347710
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347710 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7850101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Ascorbic Acid 2-Phosphate Sesquimagnesium Salt Hydrate
CAS 1713265-25-8
Molekylær formel C6H7MgO9P
Mængde 1 g
Synonym L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Magnesium Salt Hydrate
InChI formel InChI=1S/C6H9O9P.Mg/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+2/p-2/t2-,4+;/m0./s1
SMIL O.OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)OP(=O)(O)O
IUPAC navn magnesium;[(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-5-oxo-2H-furan-4-yl] phosphate
Molekylvægt (g/mol) 278.39
Formel vægt 274.009
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.