missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Ascorbic Acid 2-Phosphate Sesquimagnesium Salt Hydrate (~15% Inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ascorbic Acid 2-Phosphate Sesquimagnesium Salt Hydrate |
| CAS | 1713265-25-8 |
| Molekylær formel | C6H7MgO9P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Magnesium Salt Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9O9P.Mg/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+2/p-2/t2-,4+;/m0./s1 |
| SMIL | O.OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)OP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | magnesium;[(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-5-oxo-2H-furan-4-yl] phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.39 |
| Formel vægt | 274.009 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?