missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Ascorbic Acid-2-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ascorbic Acid-2-13C |
| CAS | 178101-89-8 |
| Molekylær formel | C513CH8O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Vitamin C-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i4+1 |
| SMIL | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[13C](=C1O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-(413C)2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.12 |
| Formel vægt | 177.0354 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?